Documentos Principais
ENA964518014
Enamine
3-(methylsulfanyl)cyclohexan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C7H12OS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
GNVOLBGMDFEMPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185694
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185694
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)