Documentos Principais
ENA964504313
Enamine
6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-7-4-8(11(15)16)5-9(7)10/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
chave InChI
JUEQEIOVZRBEEZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-737733
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-737733
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)