Documentos Principais
ENA964497030
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Peso molecular:
281.19
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.C2HF3O2/c11-7(12)6-1-5(9-10-6)4-2-8-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h1,4,8H,2-3H2,(H,9,10)(H,11,12);(H,6,7)
chave InChI
OEPSHLNLRZGXGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)