Documentos Principais
ENA964497027
Enamine
tert-butyl N-(3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
278.82
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-12(4,5)8(14)13(9,6)7;/h8-9H,14H2,1-7H3,(H,15,16);1H
chave InChI
XXMUGWXZBCRCDV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)