Documentos Principais
ENA964494094
Enamine
2-(chloromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
68-70
Iupac Name
2-(chloromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
ZQQKQFYORDSUMQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Melting Point
68-70
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728137
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)