Documentos Principais
ENA964492133
Enamine
5-[(ethoxycarbonyl)amino]-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.19
Número MDL:
Iupac Name
5-[(ethoxycarbonyl)amino]-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO4/c1-2-16-10(15)12-6-3-4-8(11)7(5-6)9(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
RBLYLLHPWSXXRW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726459
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726459
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)