Documentos Principais
ENA964485497
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.68
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-11-7-6-9(10-11)8-4-2-3-5-8;/h6-8H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
KNSXVBBBWZEBSY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)