Documentos Principais
ENA964484678
Enamine
3,5-dimethoxy-1,2-thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-dimethoxyisothiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-9-5-4(3-8)6(10-2)11-7-5/h3H,1-2H3
chave InChI
XGVLMVMAURBUSC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719648
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)