Documentos Principais
ENA964482081
Enamine
1-(oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-1-3-9-10(7)6-2-4-11-5-6/h1,3,6H,2,4-5,8H2
chave InChI
BNUMHWPXAWWQCB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)