Documentos Principais
ENA964480678
Enamine
7-bromo-1-methyl-1H,2H,3H-pyrazolo[1,5-a]imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-2-3-10-6(9)5(7)4-8-10/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
WMZMFGZVTIQWJV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716084
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)