Documentos Principais
ENA964473742
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-(trifluoromethyl)azepane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
281.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-(trifluoromethyl)azepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18F3NO3/c1-11(2,3)19-10(18)16-6-4-8(12(13,14)15)9(17)5-7-16/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
NHPOEZNXKKOGCN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706228
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706228
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)