Documentos Principais
ENA964470682
Enamine
[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]methanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Iupac Name
(3-aminocyclobutyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;
chave InChI
NGVZDZFNCCGDGQ-BPNVWSNHSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703023
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703023
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)