Documentos Principais
ENA964470613
Enamine
5-chloro-2,3-dihydro-1H-indene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloroindane
Inchi Code
1S/C9H9Cl/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
chave InChI
ZEPFMUDJBSAEJR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697581
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697581
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)