Documentos Principais
ENA964470375
Enamine
methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Iupac Name
methyl (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-7(5-6-12)8(13)15-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,11,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
YRBARHABTATAFQ-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702565
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702565
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)