Documentos Principais
ENA947417010
Enamine
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-8;/h7-9H,1-6H2;1H
chave InChI
QWHYNOPSAWUIMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)