Documentos Principais
ENA947416498
Enamine
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.64
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H13ClO3/c1-6(9)7(10)4-3-5-8(11)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
VITSKVBTNATBGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)