Documentos Principais
ENA947416396
Enamine
2-[(E)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]pyrrolidine
About This Item
Peso molecular:
179.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H13NS/c1-3-9(11-7-1)5-6-10-4-2-8-12-10/h2,4-6,8-9,11H,1,3,7H2/b6-5+
chave InChI
ANGSYDVPBRYIMH-AATRIKPKSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399097
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399097
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)