Documentos Principais
ENA947410730
Enamine
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.17
Número MDL:
pf
284-285
Iupac Name
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c12-7-6-11-13-8-10(14-11)9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,8H,6-7,12H2,(H,13,14);2*1H
chave InChI
USEPMKRMWMLNNA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399637
Melting Point
284-285
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399637
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)