Documentos Principais
ENA947409261
Enamine
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-5-3-8(2)7-6(5)4-9/h3,9H,4H2,1-2H3
chave InChI
OTUVGILLGRMINB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395696
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395696
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)