Documentos Principais
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
chave InChI
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)