Documentos Principais
ENA947408825
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
133.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-isopropylprop-2-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-4-5-7-6(2)3;/h1,6-7H,5H2,2-3H3;1H
chave InChI
QKKKNXCLQBTMIB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395882
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395882
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)