Documentos Principais
ENA947408642
Enamine
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.69
Número MDL:
Iupac Name
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-4-5(2-1-3-5)10(7,8)9;/h1-4,6H2,(H2,7,8,9);1H
chave InChI
DOJKGJLHZKBIRP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)