Documentos Principais
ENA947406654
Enamine
2-chloro-6-fluorobenzene-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-6-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4ClFS/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
chave InChI
BNFQVQFCVBEQGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)