Documentos Principais
ENA947399058
Enamine
N-(3-aminophenyl)formamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
pf
107-108
Iupac Name
3-aminophenylformamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-5H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
DRXLHYPPJRAJSL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412845
Melting Point
107-108
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412845
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)