Documentos Principais
ENA947397913
Enamine
1-(2-methyloxolan-2-yl)pent-4-en-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.24
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)pent-4-en-1-one
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-3-4-6-9(11)10(2)7-5-8-12-10/h3H,1,4-8H2,2H3
chave InChI
PZKUOKUPNXYDLO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378487
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378487
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)