Documentos Principais
ENA947397646
Enamine
3-(2-methylmorpholin-4-yl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(2-methyl-4-morpholinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8-7-9(3-2-5-10)4-6-11-8/h8,10H,2-7H2,1H3
chave InChI
ULYPGBJCDDQWBE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378262
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378262
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)