Documentos Principais
ENA947397442
Enamine
1,4-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-3-9-4-2-8(1)7-10-5-6-11-8;/h9H,1-7H2;1H
chave InChI
HKKGNLVLJILDKI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378577
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378577
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)