Documentos Principais
ENA947394372
Enamine
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.27
Número MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c8-11(9,10)6-2-1-3-7-4-5-7/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
VAHXHOYEIDKUQM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679904
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)