Documentos Principais
ENA947393521
Enamine
2-[2-(ethylsulfanyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.27
Número MDL:
pf
96-97
Iupac Name
[2-(ethylsulfanyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O2S/c1-2-13-9-6-4-3-5-8(9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
MJDPHECSUCYITK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384457
Melting Point
96-97
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384457
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)