Documentos Principais
ENA947393336
Enamine
(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
105-107
Iupac Name
(2E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2/c9-5-1-3-8-4-2-6-10-7-8/h1-4,6-7H/b3-1+
chave InChI
CNHMTMHYYONLOV-HNQUOIGGSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Melting Point
105-107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)