Documentos Principais
ENA947392409
Enamine
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Iupac Name
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-8(13)6-2-1-5(4-10-6)3-7(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,9,13)(H,11,12)
chave InChI
KYMSKWIIDCFTAL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)