Documentos Principais
ENA947391977
Enamine
6-amino-1-methyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.2
Número MDL:
pf
271-272
Iupac Name
6-amino-1-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H7N3OS/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
chave InChI
CIMIOUTTYHCOJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243601
Melting Point
271-272
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243601
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)