Documentos Principais
ENA947391048
Enamine
2-methoxy-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methoxy-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-16-8(9(14)15)6-4-2-3-5-7(6)10(11,12)13/h2-5,8H,1H3,(H,14,15)
chave InChI
VXDPCJPQYLKGFL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650548
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650548
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)