Documentos Principais
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)