Documentos Principais
ENA947386181
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)thiourea
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.23
Número MDL:
pf
184-186
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8FN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
chave InChI
HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
Melting Point
184-186
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)