Documentos Principais
ENA947386014
Enamine
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.32
Número MDL:
pf
95-96
Iupac Name
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-11-6-5-7-12(10-11)14-17(15,16)13-8-3-2-4-9-13/h2-10,14H,1H3
chave InChI
HZGIAHQDIKAYKS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Melting Point
95-96
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)