Documentos Principais
ENA947386006
Enamine
2-phenyl-N-propylethene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.31
Número MDL:
pf
170-171
Iupac Name
(E)-2-phenyl-N-propylethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-2-9-12-15(13,14)10-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10,12H,2,9H2,1H3/b10-8+
chave InChI
XZBIJUUPQUTJNW-CSKARUKUSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15940
Melting Point
170-171
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15940
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)