Documentos Principais
ENA947385472
Enamine
2-chloro-N-(pentan-3-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-6(4-2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
YYAHLQRUOYNTKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)