Documentos Principais
ENA947385395
Enamine
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
309.53
Número MDL:
pf
162-163
Iupac Name
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClINO/c1-6-4-7(11)2-3-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
NMGCSCNDULDKSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)