Documentos Principais
ENA946842302
Enamine
[7-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
293.12
Número MDL:
Iupac Name
(7-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11F3N4.2ClH/c9-8(10,11)5-1-2-15-6(3-5)13-14-7(15)4-12;;/h5H,1-4,12H2;2*1H
chave InChI
VGEJLQFXTVVVIX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386186
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386186
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)