Documentos Principais
ENA946840467
Enamine
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.61
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c10-8-4-1-5-9(11)7(8)3-2-6-12/h1,4-5H,2-3H2
chave InChI
RFRIAUVPCSRKFU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)