Documentos Principais
ENA946840082
Enamine
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c7-5(4-8)3-6-9-1-2-10-6/h5-6,8H,1-4,7H2
chave InChI
WHNIIGYMYSUBCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)