Documentos Principais
ENA946835508
Enamine
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
148.59
Número MDL:
Iupac Name
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C6H9ClO2/c7-4-9-6(8)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
chave InChI
YCUKZZYRTRKHNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)