Documentos Principais
ENA946835447
Enamine
4-(4-fluorobenzoyl)oxane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13FO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
chave InChI
RZAVXOHTGXATST-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)