Documentos Principais
ENA946833050
Enamine
rac-(1R,2S)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.66
Número MDL:
Iupac Name
(1S,2R)-2-fluorocyclohexane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
IAGUHAITTUUZQV-RITPCOANSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367143
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)