Documentos Principais
ENA946832347
Enamine
1-(propan-2-yloxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-isopropoxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8(7(9)10)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
DWJSFQKWPSTEJW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)