Documentos Principais
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.97
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
chave InChI
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)