Documentos Principais
ENA946832064
Enamine
2-(4-fluorophenyl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.23
Número MDL:
pf
110-114
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
chave InChI
NZAKSEMIIIZYEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
Melting Point
110-114
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)