Documentos Principais
ENA946831986
Enamine
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.3
Número MDL:
Iupac Name
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO3/c19-17(20)14-10-16(18-15-9-5-4-8-13(14)15)21-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2,(H,19,20)
chave InChI
WNJOMYFTRFQJLU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322445
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322445
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)