Documentos Principais
ENA946831966
Enamine
3-amino-3-(3,5-dichlorophenyl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.1
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-3-(3,5-dichlorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NO/c10-7-3-6(4-8(11)5-7)9(12)1-2-13/h3-5,9,13H,1-2,12H2
chave InChI
GDDRJIHKCNSDRF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322384
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322384
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)